missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,5-Trichlorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trichlorobenzoic acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12) |
| Formel vikt | 223.9199 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?