Läs mer
2,3,5-Trichlorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trichlorobenzoic acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12) |
| Formel vikt | 223.9199 |