Läs mer
2,3,5-Trichlorophenol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16309457 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16309457 1 mL
1 options
Produktkod. 16309457 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3630
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalyteCAS No.Concentration
2,3,5-Trichlorophenol933-78-81000μg/mL
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trichlorophenol
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 933-78-8
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylformel C6H3Cl3O
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WWGQHTJIFOQAOC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)Cl)O)Cl
IUPAC-namn 2,3,5-trichlorophenol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 197.439
PubChem CID 13619
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning