Läs mer
2,3,5-Trichlorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trichlorophenol |
| CAS | 933-78-8 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phenol, 2,3,5-trichloro-, 2,3,5-Trichlorophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H |
| LEDER | Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trichlorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.45 |
| Formel vikt | 195.9249 |