Läs mer
2,3,5-Trichloropyridin-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picloram-decarboxy |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl3N2/c6-2-1-10-5(8)3(7)4(2)9/h1H,(H2,9,10) |
| Formel vikt | 195.9362 |