Läs mer
2,3,5-triklorpyridin,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451259
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451259 100 g 100g
15461259 500 g 500g
15471259 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64173.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16063-70-0 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16063-70-0
Molekylformel C5H2Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 182.428
MDL-nummer MFCD00043007
InChI-nyckel CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3,5-trichloro, 2,3,5-trichloro pyridine, 2,3,5-trichloro-pyridine, pubchem1127, g00013-watson-int, acmc-1at5w, 2,3,6-trichloro-pyridine, 2, 3, 5-trichloropyridine, ksc179q6d, tpc-i005
PubChem CID 27666
IUPAC-namn 2,3,5-triklorpyridin
LEDER C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trichloropyridine
Smältpunkt 46°C to 50°C (literature)
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 219°C (literature)
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 119384
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 182.43
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.