Läs mer
2,3,5-Trichloropyridine, Thermo Scientific™
Produktkod. 10693025 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10693025 50 g Glass bottle 50g
10505924 250 g Glass bottle 250g
2 options
Produktkod. 10693025
Brand: Thermo Scientific Acros 247020500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 16063-70-0
Molekylformel C5H2Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 182.44
MDL-nummer MFCD00043007
InChI-nyckel CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3,5-trichloro, 2,3,5-trichloro pyridine, 2,3,5-trichloro-pyridine, pubchem1127, g00013-watson-int, acmc-1at5w, 2,3,6-trichloro-pyridine, 2, 3, 5-trichloropyridine, ksc179q6d, tpc-i005
PubChem CID 27666
IUPAC-namn 2,3,5-trichloropyridine
LEDER C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3, 5-Trichloropyridine
Smältpunkt 46°C to 50°C
Kokpunkt 219°C
Flampunkt 113°C
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 50 g
Formel vikt 182.44
Produktbeteckning
  • 2,3,5-Trichloropyridine
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.