Läs mer
2,3,5-Trichlorothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11333996
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333996 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11333996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17207.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17249-77-3
Molekylformel C4HCl3S
Molekylvikt (g/mol) 187.462
MDL-nummer MFCD01318176
InChI-nyckel AZIFHMYTYFPVMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3,5-trichloro, 2,3,5-trichloro-thiophene, acmc-1ch2b, thiophene,2,3,5-trichloro
PubChem CID 123374
IUPAC-namn 2,3,5-trichlorothiophene
LEDER C1=C(SC(=C1Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trichlorothiophene
Smältpunkt -16°C
Densitet 1.586
Kokpunkt 110°C (20 mmHg)
Brytningsindex 1.579
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2431
Formel vikt 187.48
Procent renhet 97%