Läs mer
2,3,5-Trifluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15483547
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483547 250 mg 250mg
11316969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26826.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132992-28-0
Molekylformel C8H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 190.121
MDL-nummer MFCD00083547
InChI-nyckel HHVKNKDKNBABCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-trifluorophenylacetic acid, 2-2,3,5-trifluorophenyl acetic acid, 2,3,5-trifluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3,5-trifluoro, pubchem4205, intermediates-zcf02025, acmc-1c03i, 2,3,5-trifluorobenzeneacetic acid, 2-2,3,5-trifluorophenyl aceticacid
PubChem CID 2777946
IUPAC-namn 2-(2,3,5-trifluorophenyl)acetic acid
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)F)CC(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trifluorophenylacetic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.12
Procent renhet 97%