Läs mer
2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11394466
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394466 5 g 5g
11304476 250 mg 250mg
11384466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20050.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 675602-91-2
Molekylformel C6H2F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.082
MDL-nummer MFCD03840205
InChI-nyckel UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-trifluoroisonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2782836
IUPAC-namn 2,3,5-trifluorpyridin-4-karboxylsyra
LEDER C1=C(C(=C(C(=N1)F)F)C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
Smältpunkt 108°C to 112°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 177.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.