Läs mer
2,3,5-Triiodobenzoic acid, 98+%
Produktkod. 11387785
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387785 5 g 5g
11397785 25 g 25g
11307795 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02679.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-82-4 | C7H3I3O2 | 499.81 g/mol
2,3,5-trijodbensoesyra har använts vid syntesen av vinylmonomer innehållande aromatisk jod, 2-metakryloyloxietyl(2,3,5-trijodbensoat) som används vid framställning av radiopaka polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,3,5-trijodbensoesyra har använts vid syntes
av vinylmonomer innehållande aromatisk jod, 2-metakryloyloxietyl(2,3,5-trijodbensoat) som används vid framställning av radiopaka polymerer.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Inkompatibel med oxidationsmedel och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-82-4
Molekylformel C7H3I3O2
Molekylvikt (g/mol) 499.81
MDL-nummer MFCD00002420
InChI-nyckel ZMZGFLUUZLELNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym floraltone, tiba, triiodobenzoic acid, johnkolor, benzoic acid, 2,3,5-triiodo, 2,3,5-tiba, caswell no. 890a, triiodobenzoic acid van, regin 8, kyselina 2,3,5-trijodbenzoova
PubChem CID 6948
ChEBI CHEBI:73175
IUPAC-namn 2,3,5-trijodbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(I)=CC(I)=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Smältpunkt 220°C to 222°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1955088
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 499.81
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triiodobenzoicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.