Läs mer
2,3,5-Trimethacarb 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321538
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321538 1 ml
1 options
Produktkod. 30321538 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA09010145ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trimethacarb
CAS 2655-15-4
Analyt- eller komponentnamn 2,3,5-Trimethacarb
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H15 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)14-11(13)12-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
LEDER O=C(OC=1C=C(C=C(C1C)C)C)NC
IUPAC-namn (2,3,5-trimethylphenyl) N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 193.1103 g/mol