Läs mer
2,3,5-Trimetakarb, TRC
Produktkod. 30457116
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30457116 100 mg
1 options
Produktkod. 30457116 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796160100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trimethacarb
CAS 2655-15-4
Molekylformel C11 H15 N O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Phenol','2,3,5-trimethyl-','1-(N-methylcarbamate), Carbamic acid','methyl-','2,3,5-trimethylphenyl ester (7CI,8CI), Phenol','2,3,5-trimethyl-','methylcarbamate (9CI), 2,3,5-Landrin, 2,3,5-Trimethacarb, 2,3,5-Trimethylphenyl methylcarbamate, Landrin B, SD 8786
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)14-11(13)12-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
LEDER CNC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C
IUPAC-namn (2,3,5-trimetylfenyl) N-metylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Formel vikt 193.1103