missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,5-Trimethoxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 5556-84-3 |
| Molekylformel | C10H12O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,3,5-Trimethoxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)10(14-3)9(5-8)13-2/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | COc1cc(OC)c(OC)c(C=O)c1 |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trimethoxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vikt | 196.0736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?