Läs mer
2,3,5-Trimethoxybromobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trimethoxybromobenzene |
| CAS | 23030-39-9 |
| Molekylformel | C9H11BrO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Bromo-2,3,5-trimethoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrO3/c1-11-6-4-7(10)9(13-3)8(5-6)12-2/h4-5H,1-3H3 |
| LEDER | COc1cc(Br)c(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,3,5-trimethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.09 |
| Formel vikt | 245.9892 |