Läs mer
2,3,5-Trimethylbenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trimethylbenzonitrile |
| CAS | 88166-75-0 |
| Molekylformel | C10H11N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3,5-Trimethylbenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N/c1-7-4-8(2)9(3)10(5-7)6-11/h4-5H,1-3H3 |
| LEDER | CC1=C(C#N)C=C(C)C=C1C |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trimethylbenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vikt | 145.09 |