Läs mer
2,3,5-Trimetylfuran, TRC
Produktkod. 30450387
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30450387 50 mg
1 options
Produktkod. 30450387 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89750550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trimethylfuran
CAS 10504-04-8
Molekylformel C7H10O
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10O/c1-5-4-6(2)8-7(5)3/h4H,1-3H3
LEDER CC1=CC(=C(O1)C)C
IUPAC-namn 2,3,5-trimetylfuran
Molekylvikt (g/mol) 110.15
Formel vikt 110.0732