Läs mer
2,3,5-trimetylfenol, 98+%
Produktkod. 11494110
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494110 25 g 25g
11404120 100 g 100g
11409632 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494110 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10745.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 697-82-5 | C9H12O | 136,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 697-82-5
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00002228
InChI-nyckel OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopseudocumenol, phenol, 2,3,5-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, unii-1s1061zbq1, phenol, 2,3,5 or 3,4,5-trimethyl, pubchem2249, 2,3,5-trimethyphenol, phenol,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl-phenol, 6-hydroxypseudocumene
PubChem CID 12769
ChEBI CHEBI:38570
IUPAC-namn 2,3,5-trimetylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trimethylphenol
Smältpunkt 92 °C till 95 °C
Kokpunkt 230 °C till 231 °C
Odör Fenolliknande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2430
Beilstein 2042210
Formel vikt 136.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.