Läs mer
2,3,5-trimetylfenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10593491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10593491 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10593491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140190050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 697-82-5 | Molecular Formula: C9H12O | Molecular Weight: 136.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 697-82-5
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00002228
InChI-nyckel OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopseudocumenol, phenol, 2,3,5-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, unii-1s1061zbq1, phenol, 2,3,5 or 3,4,5-trimethyl, pubchem2249, 2,3,5-trimethyphenol, phenol,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl-phenol, 6-hydroxypseudocumene
PubChem CID 12769
ChEBI CHEBI:38570
IUPAC-namn 2,3,5-trimetylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3, 5-Trimethylphenol
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 92°C to 95°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3C6H2OH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 136.19
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,5-Trimethylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.