Läs mer
2,3,5-trimetylfenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trimethylphenol |
| CAS | 697-82-5 |
| Molekylformel | C9 H12 O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,3,5-Trimethylphenol, Phenol','2,3,5-trimethyl- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,3,5-Trimethylphenol (ACI), 1-Hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 3,5,6-Trimethylphenol, 6-Hydroxypseudocumene, Isopseudocumenol, NSC 5296 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(C)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trimetylfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vikt | 136.0888 |