Läs mer
2,3,5-trimetylfenol, TRC
Produktkod. 30452407
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30452407 10 g
1 options
Produktkod. 30452407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79659510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trimethylphenol
CAS 697-82-5
Molekylformel C9 H12 O
Kvantitet 10 g
Synonym 2,3,5-Trimethylphenol, Phenol','2,3,5-trimethyl- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,3,5-Trimethylphenol (ACI), 1-Hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 3,5,6-Trimethylphenol, 6-Hydroxypseudocumene, Isopseudocumenol, NSC 5296
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
LEDER Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
IUPAC-namn 2,3,5-trimetylfenol
Molekylvikt (g/mol) 136.19
Formel vikt 136.0888