Läs mer
2,3,5-trimetylpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11482657
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482657 10 g 10g
11492657 50 g 50g
11402667 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14870.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14667-55-1 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14667-55-1
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.171
MDL-nummer MFCD00006145
InChI-nyckel IAEGWXHKWJGQAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylpyrazine, pyrazine, trimethyl, 2,3,5-trimethyl pyrazine, 2,3,6-trimethylpyrazine, ccris 2932, unii-q8pr0w8tit, trimethyl pyrazine, trimethyl-pyrazine, fema no. 3244, pyrazine, 2,3,5-trimethyl
PubChem CID 26808
IUPAC-namn 2,3,5-trimetylpyrazin
LEDER CC1=CN=C(C(=N1)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trimethylpyrazine
Densitet 0.979
Kokpunkt 171°C to 172°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2423
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.