missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide |
| CAS | 74409-42-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H11 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pyridine, 2,3,5-trimethyl-, 1-oxide, 2,3,5-trimethyl-1-oxido-pyridin-1-ium, 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(C)[n+]([O-])c1 |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trimethyl-1-oxidopyridin-1-ium |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?