Läs mer
2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide, TRC
Produktkod. 30456508
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30456508 10 g
1 options
Produktkod. 30456508 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79670510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
CAS 74409-42-0
Molekylformel C8 H11 N O
Kvantitet 10 g
Synonym Pyridine','2,3,5-trimethyl-','1-oxide, 2,3,5-Collidine N-oxide, 2,3,5-Trimethyl-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3,5-Trimethylpyridine 1-oxide, 2,3,5-Trimethylpyridine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5H,1-3H3
LEDER Cc1cc(C)c(C)[n+]([O-])c1
IUPAC-namn 2,3,5-trimethyl-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Formel vikt 137.0841