Läs mer
2,3,5-Trimethylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trimethylpyridine |
| CAS | 695-98-7 |
| Molekylformel | C8H11N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,3,5-Collidine, 2,3,5-Trimethyl-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)8(3)9-5-6/h4-5H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cnc(C)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trimethylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.18 |
| Formel vikt | 121.0891 |