Läs mer
2,3,5-trifenyl-2H-tetrazoliumklorid, 98 %
Produktkod. 11464213
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464213 10 g 10g
11474213 50 g 50g
11484213 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464213 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10870.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.14 SEK
    674.65 SEK / 10g
    Save 76.49 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
2,3,5-Trifenyl-2H-tetrazoliumklorid, 98%, C19H15ClN4, CAS-nummer-298-96-4, trifenyltetrazoliumklorid, tetrazoliumklorid, urocheck, tetrazolium röd, tetrazoliumklorid, uroscreen, röd tetrazolium, vitastain, 2,3,5-triphenyltetrazoliumklorid, 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazoliumklorid | CAS: 298-96-4 | C19H15ClN4 | 334,81 g/mol
2,3,5-trifenyl-2H-tetrazoliumklorid används som redoxindikator. Det används också i biokemiska experiment, särskilt för att indikera cellandning. Det används i obduktionspatologi för att hjälpa till att identifiera post-mortem hjärtinfarkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3,5-trifenyl-2H-tetrazoliumklorid används som redoxindikator. Det används också i biokemiska experiment, särskilt för att indikera cellandning. Det används i obduktionspatologi för att hjälpa till att identifiera post-mortem hjärtinfarkter.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol och aceton. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-96-4
Molekylformel C19H15ClN4
Molekylvikt (g/mol) 334.81
MDL-nummer MFCD00011963
InChI-nyckel PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC-namn 2,3,5-trifenyltetrazol-2-ium;klorid
LEDER [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Smältpunkt ∼250 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 10 g
Beilstein 3923356
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,9744
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, etanol och aceton. Olöslig i eter.
Formel vikt 334.81
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.