Läs mer
2,3,5-trifenyl-2H-tetrazoliumkloridmonohydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11455673 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455673 10 g 10g
11463521 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455673 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522989310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    884.00 SEK
    841.27 SEK / 10g
    Save 42.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 298-96-4
Molekylformel C19H15ClN4
Molekylvikt (g/mol) 334.81
MDL-nummer MFCD00011963
InChI-nyckel PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC-namn trifenyl-3H-1,2λ5,3,4-tetrazol-2-yliumklorid
LEDER [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3, 5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride Monohydrate
Färg Solbränna
Kvantitet 10 g
Formel vikt 334.81
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,5-TRIPHENYL-2H-TETRAZOLIUM CHLORIDE, 10 G
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride