Läs mer
2,3,5-trifenyl-2H-tetrazoliumkloridmonohydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11463521 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463521 50 g 50g
11455673 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463521 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210312650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 SEK
    2628.97 SEK / 50g
    Save 131.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 298-96-4
Molekylformel C19H15ClN4
Molekylvikt (g/mol) 334.81
MDL-nummer MFCD00011963
InChI-nyckel PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC-namn trifenyl-3H-1,2λ5,3,4-tetrazol-2-yliumklorid
LEDER [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3, 5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride Monohydrate
Färg Solbränna
Kvantitet 50 g
Formel vikt 334.81
Fysisk form Pulver