Läs mer
2,3,5-triphenyl-2H-tetrazoliumklorid, TRC
Produktkod. 30456373
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456373 5 g
30453975 25 g
30454783 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456373 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8091005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-96-4
Molekylformel C19H15ClN4
Molekylvikt (g/mol) 334.8
Synonym 1,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride, 1,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride, 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride, PTB, RT, Red Tetrazolium, TPTZ, TT, TTC, TTC (dye), Tetrazolium Chloride, Tetrazolium Red, Triphenyltetrazolium Chloride, Urocheck, Uroscreen, Vitastain
LEDER [N+]1(C2=CC=CC=C2)=NC(C3=CC=CC=C3)=NN1C4=CC=CC=C4.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride
Kvantitet 5 g
Formel vikt 334.0985