Läs mer
2,3,5-trifenyltetrazoliumklorid, MP Biomedicals
Produktkod. 11443521 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443521 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11443521 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210312610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00 SEK
    829.58 SEK / 10g
    Save 41.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
  • 2,3,5-trifenyltetrazoliumklorid används ofta i biokemiska experiment, särskilt för att indikera cellandning
  • TTC har använts inom obduktionspatologi för att hjälpa till att identifiera post-mortem myokardinfarkter
  • Frisk livskraftig hjärtmuskel kommer att färgas djupt röd från hjärtlaktatdehydrogenaset medan områden med potentiella infarkter blir blekare
  • Användbar indikator för att minska ämnen
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-TRIPHENYL TETRAZOLIUM CHLORIDE
CAS 298-96-4
Smältpunkt 243 °C till 250 °C (litteratur)
Färg Vitt
Molekylformel C19H15ClN4
Linjär formel C19H15N4Cl
MDL-nummer MFCD00011963
Kvantitet 10 g
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
Löslighetsinformation Löslig i etanol, alkohol, vatten (10 mg/ml – klar, färglös lösning) eller aceton. Olöslig i eter.
InChI-nyckel PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn trifenyl-3H-1,2λ5,3,4-tetrazol-2-yliumklorid
Molekylvikt (g/mol) 334.81
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
Formel vikt 334.8
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride