Läs mer
2,3,5-trifenyltetrazoliumklorid, 100,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453521 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453521 25 g 25g
11433521 1 g 1g
11473521 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453521 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210312625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 SEK
    1542.33 SEK / 25g
    Save 77.67 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 298-96-4
Molekylformel C19H15ClN4
Molekylvikt (g/mol) 334.81
MDL-nummer MFCD00011963
InChI-nyckel PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
LEDER [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3, 5-Triphenyltetrazolium chloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1.002
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 2,3,5-trifenyltetrazol-2-ium;klorid
Formel vikt 334.8
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride