Läs mer
Beskrivelse
C19H15ClN4, CAS-nummer-298-96-4, 2,3,5-trifenyltetrazoliumklorid, trifenyltetrazoliumklorid, 2,3,5-trifenyl-2h-tetrazoliumklorid, tetrazoliumklorid, röd tetrazolium, tetrazoliumröd, klorid, tetrazoliumrött, klorid vitastain, 25g, CHEBI:78019, vit, 334,81g/mol
Tekniske data
Tekniske data
| Smältpunkt | 235 °C |
| Färg | Vitt |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 334,81 g/mol |
| Fysisk form | Fast |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?