Beskrivning
C19H15ClN4, CAS-nummer-298-96-4, 2,3,5-trifenyltetrazoliumklorid, trifenyltetrazoliumklorid, 2,3,5-trifenyl-2h-tetrazoliumklorid, tetrazoliumklorid, röd tetrazolium, tetrazoliumröd, klorid, tetrazoliumrött, klorid vitastain, 25g, CHEBI:78019, vit, 334,81g/mol
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 235°C |
| Färg | Vitt |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 334.81g/mol |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.