Läs mer
2,3,5-trifenyltetrazolium, teknisk, Fisher Chemical™
Produktkod. 12807192 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12807192 100 g 100g
12615296 10 g 10g
12625296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12807192 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3700/48
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Add to basket
C19H15ClN4, CAS-nummer-298-96-4, 2,3,5-triphenyltetrazoliumklorid, triphenyltetrazoliumklorid, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazoliumklorid, tetrazoliumklorid, rött tetrazolium, tetrazoliumrött, tetrazoliumklorid, uroscreen, urocheck, vitastain, 25g, CHEBI:78019, White, 334,81g/mol | CAS: 298-96-4 | C19H15ClN4 | 334,81 g/mol
C19H15ClN4, CAS-nummer-298-96-4, 2,3,5-trifenyltetrazoliumklorid, trifenyltetrazoliumklorid, 2,3,5-trifenyl-2h-tetrazoliumklorid, tetrazoliumklorid, röd tetrazolium, tetrazoliumröd, klorid, tetrazoliumrött, klorid vitastain, 25g, CHEBI:78019, vit, 334,81g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 298-96-4
Molekylformel C19H15ClN4
Molekylvikt (g/mol) 334.81
MDL-nummer MFCD00011963
InChI-nyckel PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC-namn 2,3,5-trifenyltetrazol-2-ium;klorid
LEDER [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Smältpunkt 235 °C
Färg Vitt
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 334,81 g/mol
Fysisk form Fast
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.