Läs mer
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alfa-D-cellobiosylbromid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15410497
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410497 5 g 5g
15400497 1 g 1g
15420497 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66024.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14227-66-8 | C26H35BrO17 | 699.45 g/mol
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som mellanprodukt
för läkemedel.
Löslighet
Lösligt i vatten. Lite löslig i etanol
. Anmärkningar
Hygroskopisk, förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14227-66-8
Molekylformel C26H35BrO17
Molekylvikt (g/mol) 699.45
MDL-nummer MFCD00069839
InChI-nyckel NLFHLQWXGDPOME-GLMDSCOTSA-N
Synonym cel br heptaacetate, alpha-d-cellobiosyl bromide heptaacetate, cellobiosyl bromide heptaacetate, acetobromo-d-cellobiose, 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-o-acetyl-a-d-cellobiosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-diacetoxy-2-acetoxymethyl-6-bromotetrahydro-2h-pyran-3-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-bis acetyloxy-2-acetyloxy methyl-6-bromooxan-3-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, alpha-d-glucopyranosyl bromide, 4-o-2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranosyl-, triacetate
PubChem CID 11039776
LEDER CC(=O)OC[C@H]1OC(Br)C(OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)C1O[C@@H]1OC(COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)C(OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-cellobiosyl bromide
Smältpunkt 180 °C till 190 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water; Slightly soluble in ethanol
IUPAC-namn [(2R,4S)-4,5-bis(acetyloxi)-6-brom-3-{[(2S,3R,5R)-3,4,5-tris(acetyloxi)-6-[(acetyloxi)metyl]oxan-2-yl]oxi}oxan-2-yl]metylacetat
Formel vikt 699.45
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.