Läs mer
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide
Produktkod. 15480567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480567 10 g 10g
15460567 1 g 1g
15470567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66385.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4753-07-5 | C26H35BrO17 | 699.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig
i kloroform
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4753-07-5
Molekylformel C26H35BrO17
Molekylvikt (g/mol) 699.45
MDL-nummer MFCD00153593
InChI-nyckel NLFHLQWXGDPOME-UHFFFAOYNA-N
Synonym bromo heptaacetyl-d-lactoside, stabilized with calcium carbonate, bromo heptaacetyl-d-lactoside, 2,3,6,2 ,3 ,4 ,6-hepta-o-acetyl-a-d-cellobiosyl bromide, 2,2',3,3',4',6,6'-hepta-o-acetyl-alpha-d-lactosyl bromide, 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-o-acetyl-1-bromo-1-deoxy-alpha-d-lactopyranose min, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-bis acetyloxy-2-acetyloxy methyl-6-bromooxan-3-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, 2-o,3-o,6-o-triacetyl-4-o-2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-beta-d-galactopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromo-, a-d-lactoside, bromo 4-o-2 ,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-galactopyranosyl-2,3,6-tri-o-acetyl-, a-d-glucopyranoside,
PubChem CID 11136238
IUPAC-namn [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxi-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetyloxi-2-(acetyloximetyl)-6-bromoxan-3-yl]oxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)Br)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in chloroform
Formel vikt 699.45
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.