Läs mer
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde |
| CAS | 33985-71-6 |
| Molekylformel | C13 H15 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO/c15-9-10-7-11-3-1-5-14-6-2-4-12(8-10)13(11)14/h7-9H,1-6H2 |
| LEDER | O=Cc1cc2CCCN3CCCc(c1)c23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.264 |
| Formel vikt | 201.115 |