Läs mer
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]kinolin-9-karbaldehyd, TRC
Produktkod. 30420416
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420416 250 mg
30411554 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30420416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT064725250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde
CAS 33985-71-6
Molekylformel C13 H15 N O
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15NO/c15-9-10-7-11-3-1-5-14-6-2-4-12(8-10)13(11)14/h7-9H,1-6H2
LEDER O=Cc1cc2CCCN3CCCc(c1)c23
Molekylvikt (g/mol) 201.264
Formel vikt 201.115