Läs mer
2,3,6,7-Tetramethoxy-9-phenanthrenecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,6,7-Tetramethoxy-9-phenanthrenecarboxylic Acid |
| CAS | 35676-02-9 |
| Molekylformel | C19H18O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,3,6,7-Tetramethoxyphenanthrene-9-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O6/c1-22-15-6-10-5-14(19(20)21)13-9-18(25-4)17(24-3)8-12(13)11(10)7-16(15)23-2/h5-9H,1-4H3,(H,20,21) |
| LEDER | OC(C1=CC(C=C(OC)C(OC)=C2)=C2C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3)=O |
| IUPAC-namn | 2,3,6,7-tetramethoxyphenanthrene-9-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.34 |
| Formel vikt | 342.1103 |