missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3,6-Trichloroanisole-d3 (methoxy-d3), CDN

Produktkod. 30309380
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30309380 0.05 g -
30318634 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309380 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND59510.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3,6-Trichloroanisole D3 (methyl D3)
CAS 1219798-64-7
Molekylformel C7 D3 H2 Cl3 O
Kvantitet 0.05 g
Synonym 2,3,6-Trichloroanisole D3 (methyl D3), 2,3,6-Trichloroanisole-d3, 1,2,4-Trichloro-3-(methoxy-d3)benzene
InChI formel InChI=1 S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3 H,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 1,2,4-trichloro-3-(trideuteriomethoxy)benzene
Molekylvikt (g/mol) 214.4915
Formel vikt 212.9594 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.