Läs mer
2,3,6-Trichlorobenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,6-Trichlorobenzoic acid |
| CAS | 50-31-7 |
| Molekylformel | C7 H3 Cl3 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,3,6-Trichlorobenzoic acid, 2,3,6-TBA, 2,3,6-TCBA, HC 1281, TCB, TCBA, Trysben |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3,6-trichlorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.46 |
| Formel vikt | 223.9199 |