missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,6-Trichloronaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,7-Trichloronaphthalene (2,3,6-Trichloronaphthalene) |
| CAS | 55720-40-6 |
| Molekylformel | C10 H5 Cl3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | PCN 26 (2,3,6-Trichloronaphthalene) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5Cl3/c11-8-2-1-6-4-9(12)10(13)5-7(6)3-8/h1-5H |
| LEDER | Clc1ccc2cc(Cl)c(Cl)cc2c1 |
| IUPAC-namn | 2,3,6-trichloronaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.51 |
| Formel vikt | 229.9457 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?