Läs mer
2,3,6-Trichlorotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,6-Trichlorotoluene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-5(8)2-3-6(9)7(4)10/h2-3H,1H3 |
| Formel vikt | 193.9457 |