Läs mer
2,3,6-Trifluoroanisole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11495717
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11495717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24302.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4920-34-7
Molekylformel C7H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 162.111
MDL-nummer MFCD01631501
InChI-nyckel MLDVKASVEXYFKX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776944
IUPAC-namn 1,2,4-trifluoro-3-methoxybenzene
LEDER COC1=C(C=CC(=C1F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,6-Trifluoroanisole
Kokpunkt 146°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 2557137
Synonym 2,3,6-trifluoroanisole, 3-methoxy-1,2,4-trifluorobenzene, 1-methoxy-2,3,6-trifluorobenzene, acmc-20aoht, pubchem1965, 1,2,4-trifluoro-3-methoxy-benzene, benzene,1,2,4-trifluoro-3-methoxy, benzene, 1,2,4-trifluoro-3-methoxy
Formel vikt 162.11
Procent renhet 97%