Läs mer
2,3,6-trifluorbensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15444697
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444697 250 mg 250mg
15434697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32026.MD
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1017779-75-7 | Molekylformel: C6H2ClF3O2S | Molekylvikt: 230,59 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017779-75-7
Molekylformel C6H2ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 230.59
MDL-nummer MFCD09832391
InChI-nyckel IFFKHMGJJCDTJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro 2,3,6-trifluorophenyl sulfone, 2,3,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 22288636
IUPAC-namn 2,3,6-trifluorbensensulfonylklorid
LEDER FC1=C(F)C(=C(F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Formel vikt 230.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.