Läs mer
2,3,6-Trifluorophenol, 98%
Produktkod. 11484287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484287 5 g 5g
11474287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20379.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 113798-74-6 | C6H3F3O | 148.08 g/mol
2,3,6-trifluorfenol kan användas som modellförening för att undersöka den platsselektiva funktionaliseringen av halogenbärande fenoler genom organometalliska metoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,3,6-trifluorfenol kan användas som modellförening för att undersöka den platsselektiva funktionaliseringen av
halogenbärande fenoler genom organometalliska metoder.
Löslighet Löslig i vatten (47,267 mg
/L uppskattning)
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113798-74-6
Molekylformel C6H3F3O
Molekylvikt (g/mol) 148.08
MDL-nummer MFCD00061214
InChI-nyckel QSFGUSFDWCVXNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517988
IUPAC-namn 2,3,6-trifluorfenol
LEDER OC1=C(F)C=CC(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,6-Trifluorophenol
Smältpunkt 31°C to 36°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 4976927
Synonym phenol, 2,3,6-trifluoro, acmc-20aoho, pubchem1504, 2,3,6-trifluoro phenol, phenol,2,3,6-trifluoro, 2,3,6-tris fluoranyl phenol, 2,3,6-trifluorophenol, 2,3,6-trifluorophenol 1g, phenol, 2,3,6-trifluoro-9ci
Löslighetsinformation Soluble in water (47.267mg/L est.)
Formel vikt 148.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.