Läs mer
2,3,6-trifluorfenylättiksyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10423464 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10423464 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10423464 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426030010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 114152-23-7 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3, 6-Trifluorophenylacetic acid
CAS 114152-23-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 111.0°C to 114.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H5F3O2
Linjär formel F3C6H2CH2COOH
MDL-nummer MFCD00061217
Kvantitet 1 g
Synonym 2,3,6-trifluorophenylacetic acid, 2-2,3,6-trifluorophenyl acetic acid, 2,3,6-trifluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3,6-trifluoro, pubchem7293, acmc-1c5f9, rarechem al bo 0509, 2,3,6-trifluorophenylaceticacid, 2,3,6-trifluorophenylaceitc acid, 2,3,6-trifluorobenzeneacetic acid
InChI-nyckel QRAZASHLGLHKEB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1F)CC(=O)O)F)F
IUPAC-namn 2-(2,3,6-trifluorfenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 190.12
PubChem CID 2777948
Formel vikt 190.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,6-Trifluorophenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.