Läs mer
2,3,6-Trifluoropyridine, 97%
Produktkod. 11348926
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348926 5 g 5g
11338926 1 g 1g
11358926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19540.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3512-18-3 | C5H2F3N | 133.073 g/mol
2,3,6-trifluorpyridin används som mellanprodukt i organiska synteser och i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3,6-trifluorpyridin används som mellanprodukt i organiska synteser och i läkemedel.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3512-18-3
Molekylformel C5H2F3N
Molekylvikt (g/mol) 133.073
MDL-nummer MFCD03001158
InChI-nyckel HRLIANGJWPJFKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-pyridine, pubchem7955, acmc-1cs48, 2,3,6-tris fluoranyl pyridine
PubChem CID 2783288
IUPAC-namn 2,3,6-trifluorpyridin
LEDER C1=CC(=NC(=C1F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,6-Trifluoropyridine
Densitet 1.402
Kokpunkt 100°C to 102°C
Flampunkt 30°C (86°F)
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1365146
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 133.07
Procent renhet 97%
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.