Läs mer
2,3,6-trimetylfenol, 95 %
Produktkod. p-7058104
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436958 25 g 25g
15446958 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60489.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2416-94-6 | C9H12O | 136,19 g/mol
2,3,6-trimetylfenol används som mellanprodukt för syntetiskt E-vitamin. Det används för tillverkning av 2, 3, 5-trimetylhydrokinon. Det används som mellanprodukt för antioxidanter och plaster. Det används som en sammonomer för modifiering av polyfenylenoxidhartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3,6-trimetylfenol används som mellanprodukt för syntetiskt vitamin E. Det används för tillverkning av 2, 3, 5-trimetylhydrokinon. Det används som mellanprodukt för antioxidanter och plaster. Det används som en sammonomer för modifiering av polyfenylenoxidhartser.
Löslighet Löslig i metanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2416-94-6
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.19
MDL-nummer MFCD00002229
InChI-nyckel QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
PubChem CID 17016
IUPAC-namn 2,3,6-trimetylfenol
LEDER CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,6-Trimethylphenol
Smältpunkt 59°C to 62°C
Densitet 0.94
Kokpunkt 215°C
Flampunkt 100°C (212°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2430
Beilstein 2042207
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 136.19
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,6-Trimethylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,6-Trimethylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.