Läs mer
2,3,6-Trimethylphenol-d11, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,6-Trimethylphenol-D11 |
| CAS | 347841-83-2 |
| Molekylformel | C9 D11 H O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Phen-3,4-d2-ol, 2,5,6-tri(methyl-d3)- (9 CI), 2,5,6-Tri(methyl-d3)phen-3,4-d2-ol, 2,3,6-Trimethylphenol-D11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12O/c1-6-4-5-7(2)9(10)8(6)3/h4-5,10 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c(c(O)c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 3,4-dideuterio-2,5,6-tris(trideuteriomethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.2588 |
| Formel vikt | 147.1579 g/mol |
| Visa mer |